33431
Iprovalicarb
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonyme(s) :
Nα-(Isopropoxycarbonyl)-N-[1-(p-tolyl)ethyl]-L-valinamide, Isopropyl (S)-2-methyl-1-[1-(p-tolyl)ethylcarbamoyl]propylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C1=CC=C(C=C1)C)NC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C18H28N2O3/c1-11(2)16(20-18(22)23-12(3)4)17(21)19-14(6)15-9-7-13(5)8-10-15/h7-12,14,16H,1-6H3,(H,19,21)(H,20,22)/t14?,16-/m1/s1
Clé InChI
NWUWYYSKZYIQAE-BZSJEYESSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?