34178
Mesosulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
117,00 €
About This Item
117,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(CNS(C)(=O)=O)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24)
Clé InChI
NIFKBBMCXCMCAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves