33371
Naptalam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(1-Naphthyl)phthalamidic acid
45,60 €
About This Item
45,60 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
185-190 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C18H13NO3/c20-17(14-9-3-4-10-15(14)18(21)22)19-16-11-5-7-12-6-1-2-8-13(12)16/h1-11H,(H,19,20)(H,21,22)
Clé InChI
JXTHEWSKYLZVJC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves