32719
Quinoclamine
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H,12H2
Clé InChI
OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS).
- Chlorophyll-containing matrix by dSPE and GC-MS/MS.
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Blood,Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges