293407
2-Quinoxalinecarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Clé InChI
UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N-(2-quinoxaloyl)-α-amino acids
- bisquinoxaloyl (bisquinoxalinecarbonyl) derivatives
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable