Principaux documents
32702
Supelco
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Synonyme(s) :
3M3-Nonylphenol isomer, 4-(3-Methyl-3-octyl)phenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
Beilstein:
10343926
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C)(CC)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-12-15(3,5-2)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,4-7,12H2,1-3H3
Clé InChI
QQKQQJZGUCFUPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol is one of the isomers of 4-nonylphenol which is regarded as an environmental endocrine disruptor.[1]
Application
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol has been used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wastewater and surface water samples by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[2]
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in river sediment samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Syntheses and estrogenic activity of 4-nonylphenol isomers.
Uchiyama T, et al.
Chemosphere, 73(1), S60-S65 (2008)
Isomer-specific biodegradation of nonylphenol in river sediments and structure-biodegradability relationship.
Lu L and Gan J
Environmental Science & Technology, 48(2), 1008-1014 (2014)
Liquid chromatographic-tandem mass spectrometric method for the simultaneous determination of alkylphenols polyethoxylates, alkylphenoxy carboxylates and alkylphenols in wastewater and surface-water.
Ciofi L, et al.
Journal of Chromatography A, 1362(1), 75-88 (2014)