290823
4-tert-Octylphenol
97%
Synonyme(s) :
4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
175 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
79-82 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 0.007 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
Clé InChI
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
296.6 °F
Point d'éclair (°C)
147 °C