384445
4-Octylphenol
99%
Synonyme(s) :
4-Octylphenol, 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
150 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
44-45 °C (lit.)
Densité
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
Clé InChI
NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup