32524
Isotianil
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3,4-Dichloro-2′-cyano-1,2-thiazole-5-carboxanilide, 3,4-Dichloro-N-(2-cyanophenyl)-5-isothiazolecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1nsc(C(=O)Nc2ccccc2C#N)c1Cl
InChI
1S/C11H5Cl2N3OS/c12-8-9(18-16-10(8)13)11(17)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-4H,(H,15,17)
Clé InChI
WLPCAERCXQSYLQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves