Principaux documents
900749
Sulfoxyde de diméthyle-d6, Diméthylsulfoxyde-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
(Sulfoxyde de méthyle)-d6, (Méthylsulfoxyde)-d6, DMSO-d6, Hexadeutérodiméthyl sulfoxyde, Hexadeutérodiméthylsulfoxyde
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.17
Beilstein:
1237248
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Contient
0.05 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
42 %
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Densité
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup