Principaux documents
32460
Supelco
Méropénème trihydraté
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Acide (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(diméthylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-1-méthylcarbapén-2-èm-3-carboxylique trihydraté
25 MG
93,00 €
93,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
93,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H25N3O5S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
93,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Clé InChI
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
Description générale
Meropenem trihydrate (Meropenem) is a broad-spectrum carbapenem with antibacterial properties. It inhibits cell wall synthesis in both gram-negative and gram-positive bacteria.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Le méropénème trihydraté est une bêta-lactamine à spectre ultra large présentant une activité antibiotique contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
Le méropénème trihydraté est une bêta-lactamine à spectre ultra large.
Meropenem has been used as a reference standard in an experiment conducted to investigate the effects on in vivo efficacy caused due to chemical differences in three generic products of meropenem.[1]
Meropenem penetrates cell walls and binds to penicillin-binding protein targets. It acts against aerobes and anaerobes including E. coli, Klebsiella, Clostridium, Enterococcus sp. It is a common cause of mild transient aminotransferase elevations and can rarely result in clinically apparent, cholestatic liver injury.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Even apparently insignificant chemical deviations among bioequivalent generic antibiotics can lead to therapeutic nonequivalence: the case of meropenem.
Agudelo, M., et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 58 (2), 1005-1018 (2014)
Laurens Manning et al.
PloS one, 9(7), e102023-e102023 (2014-07-16)
Concerns regarding the clinical impact of meropenem instability in continuous infusion (CI) devices may contribute to inconsistent uptake of this method of administration across outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT) services. We retrospectively reviewed the clinical efficacy and safety of CIs
Ryuichi Fukuda et al.
Developmental cell, 51(1), 62-77 (2019-09-10)
Mechanical forces regulate cell behavior and tissue morphogenesis. During cardiac development, mechanical stimuli from the heartbeat are required for cardiomyocyte maturation, but the underlying molecular mechanisms remain unclear. Here, we first show that the forces of the contracting heart regulate
Johannes Zander et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 53(5), 781-791 (2014-10-11)
Recent studies have demonstrated highly variable blood concentrations of piperacillin, tazobactam, cefepime, meropenem, ciprofloxacin and linezolid in critically ill patients with a high incidence of sub-therapeutic levels. Consequently, therapeutic drug monitoring (TDM) of these antibiotics has to be considered, requiring