Principaux documents
32241
Supelco
Terbutaline acetate salt hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)benzene-1,3-diol acetate salt hemihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19NO3 · C2H4O2 · 0.5H2O
Poids moléculaire :
294.34
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES 
O.CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Attention
Air Sensitive: Handle under Argon
Light Sensitive: Sensitive
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable