Principaux documents
32208
Sigma-Aldrich
Éther diméthylique du diéthylèneglycol
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
2-méthoxyéthyl éther, Diméthyldiglycol, « Diglyme », Éther bis(2-méthoxyéthylique)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Beilstein:
1736101
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Qualité
absolute
puriss.
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
370 °F
Limite d'explosivité
17.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
pb
162 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme), a less volatile liquid, is widely employed as an anhydrous solvent. Various physical properties (density, refractive index, speed of sound and shear viscosity) of its mixtures with ethyl acetate, methyl benzoate, ethyl benzoate or diethyl succinate have been evaluated at various temperature ranges.
Application
Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme) was used for the immobilization of biological compounds onto a gold surface via dextran chemistry. It was employed as solvent for the functionalization of carbon nano fibers, via the Diels Alder reaction. It may be used in the preparation of linear poly(glycidol) (PG), via anionic polymerization. It may be used as solvent for the extraction of tattoo colorants and their degradation products from various media by recovery experiments and HPLC-diode array detector technology.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
F M Fernandes et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 7(10), 3514-3518 (2008-03-12)
This paper reports functionalization of CNF via a Diels-Alder addition reaction and the characterization of the obtained materials. The functionalization was assessed by a calorimetric technique (DSC) and the morphology of CNF modified materials was characterized by scanning electron microscopy
Biocompatible and degradable nanogels via oxidation reactions of synthetic thiomers in inverse miniemulsion.
Groll J, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(20), 5543-5549 (2009)
Ilaria Mannelli et al.
Biosensors & bioelectronics, 22(6), 803-809 (2006-04-20)
Two different surface chemistries have been studied for the development of surface plasmon resonance imaging (SPRI) based DNA microarray affinity sensors: (1) 11-mercaptoundecanoic acid-poly(ethylenimine) (MUA-PEI) and (2) dextran procedures. The MUA-PEI method consists of assembling a multilayer on the basis
Densities, refractive indices, speeds of sound, and shear viscosities of diethylene glycol dimethyl ether with ethyl acetate, methyl benzoate, ethyl benzoate, and diethyl succinate in the temperature range from 298.15 to 318.15 K.
Aminabhavi TM, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 39(2), 251-260 (1994)
Eva Engel et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6440-6447 (2006-09-15)
Tattooing is a widespread process of puncturing pigments into skin, whereas the resulting concentration inside the skin remains unknown. Many tattoo colorants are organic pigments, such as azo pigments, manufactured for other uses. To remove tattoos from skin, laser pulses