Documents
32205-M
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, absolute, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro Beilstein :
1718733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
15101802
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Éthanol, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Qualité
absolute
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid (clear, colorless)
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
furfural, in accordance
volatile impurities (GC), complies
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
Couleur
APHA: >10
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3612-1.3618
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
CCO
Adéquation
corresponds for UV absorption
passes test for reaction against H2SO4
Format
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
L′éthanol a été utilisé comme milieu de dispersion de nanoparticules d′argent déjà préparées.
Il peut être utilisé :
  • Dans la synthèse hydrothermique d′une nanotige de ZnO monocristalline.
  • Dans la synthèse de sulfonates de N-(N′dodécylcarboxamidométhyl)N,N,diméthylammoniopropane.
  • Comme solvant en analyse cytofluorimétrique.
  • Pour la préparation d′un colloïde de TiO2 (granulométrie = 20 nm).
Attention
Pour l′Allemagne uniquement : Nicht zu Fertigungszwecken (ne pas utiliser à des fins de fabrication)1
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Francesca Filon Larese et al.
Toxicology, 255(1-2), 33-37 (2008-11-01)
There is a growing interest on nanoparticle safety for topical use. The benefits of nanoparticles have been shown in several scientific fields, but little is known about their potential to penetrate the skin. This study aims at evaluating in vitro
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)