32168
Aminotriclabendazole hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1H-benzoimidazol-2-ylamine monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NC(C=C2Cl)=C(N1)C=C2OC3=C(Cl)C(Cl)=CC=C3.Cl
InChI
1S/C13H8Cl3N3O.ClH/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)18-13(17)19-9;/h1-5H,(H3,17,18,19);1H
Clé InChI
VIRKTPJWYSJBRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable