32109
Prothipendyl-(dimethyl-d6) oxalate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
10-{3-[Di(methyl-d3)amino]propyl}-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine oxalate salt, N,N-Di(methyl-d3)-3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amine oxalate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13
Description générale
Application
Informations légales