31742
Levamisol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(−)-Tetramisole hydrochloride, (S)-(−)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-tétrahydro-6-phénylimidazo(2,1-b)thiazole hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
228-230 °C
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Clé InChI
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?