L9756
(−)-Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (GC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-tétrahydro-6-phénylimidazo(2,1-b)thiazole hydrochloride
83,20 €
About This Item
83,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
(−)-Tetramisole hydrochloride, ≥99% (GC)
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥99% (GC)
Forme
powder
Pf
228-230 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Clé InChI
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Application
Intestinal alkaline phosphatases are only slightly inhibited.
Not for veterinary use.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Protocoles
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.