31598
4-Aminobiphényle
analytical standard
Synonyme(s) :
4-biphénylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
191 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
Clé InChI
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used as an analytical reference standard for the determination of 4-aminobiphenyl in:
- Particulate phase mainstream cigarette smoke samples by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography coupled to MS equipped with selected ion monitoring (SIM) mode of detection as well as simultaneous distillation and extraction (SDE) and GC-MS with SIM detection.
- Environmental water samples by hollow fiber-liquid phase microextraction (HF-LPME) and microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC).
- Indoor and outdoor air samples by GC-MS.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)