31222
Benalaxyl
PESTANAL®, analytical standard
71,40 €
About This Item
71,40 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3
Clé InChI
CJPQIRJHIZUAQP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In rabbit plasma by a chiral high-performance liquid chromatography method with a diode array detector (HPLC-DAD).[2]
- In vegetable samples by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS-MS).[3]
Informations légales
Étalon
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCActive Filters