32508
Proquinazid
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
6-Iodo-2-propoxy-3-propyl-4(3H)quinazolinone
164,00 €
About This Item
164,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCOC1=Nc2ccc(I)cc2C(=O)N1CCC
InChI
1S/C14H17IN2O2/c1-3-7-17-13(18)11-9-10(15)5-6-12(11)16-14(17)19-8-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
FLVBXVXXXMLMOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) operating in electron ionization (EI) and multiple reaction monitoring (MRM) modes of detection.[2]
- Fruits and vegetables by methanolic extraction, followed by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS operating in electrospray ionization (ESI) and MRM modes of detection.[3]
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Gloves