37897
Bensulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1% water (Karl Fischer)
Pf
179-184 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22)
Clé InChI
XMQFTWRPUQYINF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Attention
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?