Principaux documents
30376
Supelco
Thiomersal
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide 2-(éthylmercuromercapto)benzoïque sodium salt, Acide éthylmercurithiosalicylique sodium salt, Mercuro-([o-carboxyphényl]thio)éthyle sodium salt, Éthylmercurithiosalicylate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.81
Beilstein:
8169555
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (RT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Perte
≤0.5% loss on drying
Pf
234-237 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clé InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Le thimérosal est un réactif oxydant les groupements sulfhydryle (thiol) qui est capable d'inhiber de multiples protéines et enzymes dépendantes de groupements sulfhydryle telles que la méthionine synthase dépendante de la PI3-kinase, les récepteurs transporteurs du glutamate et les ATPases dépendantes de Na++K+.
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Xiaoling Li et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 452-465 (2014-03-29)
Thimerosal is a vaccine antimicrobial preservative which has long been suspected an iatrogenic factor possibly contributing to neurodevelopmental disorders including autism. The association between infant vaccine thimerosal exposure and autism remains an open question. Although thimerosal has been removed from
David A Geier et al.
Biological trace element research, 163(1-2), 28-38 (2014-11-11)
Thimerosal is an organic mercury (Hg)-containing compound (49.55 % Hg by weight) historically added to many multi-dose vials of vaccine as a preservative. A hypothesis testing case-control study evaluated automated medical records in the Vaccine Safety Datalink (VSD) for organic Hg