Principaux documents
292249
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride ethylamine complex
Synonyme(s) :
BF3-monoethylamine 1:1 complex
100 G
88,10 €
500 G
307,00 €
88,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
88,10 €
500 G
307,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · C2H5NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.89
Beilstein:
3672802
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
88,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pf
85-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN.FB(F)F
InChI
1S/C2H7N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h2-3H2,1H3;
Clé InChI
JDVIRCVIXCMTPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Boron trifluoride ethylamine complex may be used to initiate the curing of epoxy resins.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Jean-Mathieu Pin et al.
ChemSusChem, 8(24), 4149-4161 (2015-12-15)
Epoxidized linseed oil and furfuryl alcohol are bio-sourced monomers known for their high-potential applications in materials science. In this work, we propose the association of these monomers through copolymerization reactions with the target to design fully bio-based thermosets. Herein, investigations
Synthesis and characterization of hybrid conducting composites based on polyaniline/magnetite fillers with improved microwave absorption properties
Belaabed B, et al.
J. Alloy Compounds, 527, 137-144 (2012)
Influences of inorganic fillers on curing reactions of epoxy resins initiated with a boron trifluoride amine complex
Akatsuka M, et al
Polymer, 42(7), 3003-3007 (2001)
Influences of inorganic fillers on curing reactions of epoxy resins initiated with a boron trifluoride amine complex.
Akatsuka M, et al.
Polymer, 42(7), 3003-3007 (2001)