348279
Diallyldimethylammonium chloride solution
65 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Dimethyldiallylammonium chloride
About This Item
Forme
liquid
Concentration
65 wt. % in H2O
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter