Principaux documents
28920
Supelco
Cyclohexane
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1900225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit 28920 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.7% (GC)
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
9 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
1,1-dimethyl-cyclopentane (some)
2,4-dimethylpentane (some)
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Roberto Paoli et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(4) (2021-03-07)
Microfabrication and Polydimethylsiloxane (PDMS) soft-lithography techniques became popular for microfluidic prototyping at the lab, but even after protocol optimization, fabrication is yet a long, laborious process and partly user-dependent. Furthermore, the time and money required for the master fabrication process
Sandra Yucra et al.
Environmental health : a global access science source, 7, 59-59 (2008-11-19)
Organophosphates are broad class of chemicals widely used as pesticides throughout the world. We performed a cross-sectional study of associations between dialkylphosphate metabolites of organophosphates and semen quality among pesticide applicators in Majes (Arequipa), Peru. Thirty-one men exposed to organophosphate
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
Rajiv L Gaur et al.
PLoS pathogens, 10(9), e1004376-e1004376 (2014-09-19)
Mycobacterium tuberculosis employs various virulence strategies to subvert host immune responses in order to persist and cause disease. Interaction of M. tuberculosis with mannose receptor on macrophages via surface-exposed lipoarabinomannan (LAM) is believed to be critical for cell entry, inhibition
Teng-Hao Chen et al.
Nature communications, 5, 5131-5131 (2014-10-14)
Metal-organic and covalent organic frameworks are porous materials characterized by outstanding thermal stability, high porosities and modular synthesis. Their repeating structures offer a great degree of control over pore sizes, dimensions and surface properties. Similarly precise engineering at the nanoscale