270563
Dichlorométhane
≥99.9%
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
APHA: ≤10
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
Adéquation
passes test for HPLC
Chaîne SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)