24204
Éthylène glycol
puriss., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
1,2-Éthanediol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
Impuretés
≤0.2% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤2 mg/kg
Chaîne SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup