Principaux documents
Z173088
Sigma-Aldrich
Solvent storage flask with glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 14/20
1 EA
144,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
144,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom
two-neck
Étiquette/Marqueur
S
Joint
female joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type female Joint: ST/NS
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
100 mL
Articles
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.