234087
Potassium indigotrisulfonate
ozone-scavenging reagent
Synonyme(s) :
5,5′,7-Indigotrisulfonic acid tripotassium salt, Indigo-5,5′,7-trisulfonic acid tripotassium salt, Potassium indigotrisulfonate, Tripotassium indigo-5,5′,7-trisulfonate, tri-Potassium indigo-5,5′,7-trisulfonate
Forme
crystals or chunks
Concentration
>60% (HPLC)
Solubilité
water: 0.1%
λmax
600 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4c(cc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C3=O
InChI
1S/C16H10N2O11S3.3K/c19-15-8-3-6(30(21,22)23)1-2-10(8)17-13(15)14-16(20)9-4-7(31(24,25)26)5-11(12(9)18-14)32(27,28)29;;;/h1-5,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b14-13+;;;
Clé InChI
XOSMXDUITYWYGR-VPOCKCTCSA-K
Catégories apparentées
Application
Potassium indigotrisulfonate has been used:
- in colorimetric method of measurement of atmospheric ozone
- for measuring residual aqueous ozone by gas diffusion flow injection analysis.
- to determine O3 concentration in water.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?