23270
Chloramine T trihydrate
purum p.a., for the detection of halogens and bromate, ≥98.0% (RT)
Synonyme(s) :
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
33,70 €
About This Item
33,70 €
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
for the detection of halogens and bromate
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (RT)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
167-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Clé InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Enhancement of Photocatalytic and Antimicrobial Potential: Research into nanocomposites loaded with Chloramine T trihydrate has shown enhanced photocatalytic and antimicrobial properties, suggesting applications in material sciences and environmental engineering (Elkodous et al., 2020).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
377.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
192 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges