Merck
Passer à
D2004
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
Synonyme(s) :
p-Dimethylaminobenzaldehyde, DMAB, Ehrlich’s reagent
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,10 €
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
78,40 €
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
316,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-819-0
Beilstein/REAXYS Number:
606802
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
42,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
suitability
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Dimethylamino)benzaldehyde (DMAB or Ehrlich’s reagent) has been used as a color reagent for the determination of hydroxyproline level.It forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines. DMAB is also suitable as a reagent to develop latent fingermarks on paper surfaces yielding impressions that are both colored and photoluminescent.
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
33130156477109762
description
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
description
ACS reagent, 99%
description
98%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 0.1 g/10 mL
solubility
hydrochloric acid: passes test, alcohol: passes test (APHA ≤60)
solubility
H2O: slightly soluble
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.), 73-75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe