22184
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, powder, 60-700 mesh
Synonyme(s) :
Cellulose powder, Cotton linters
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Cellulose, acid washed, powder, for column chromatography
Qualité
for column chromatography
acid washed
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
LPLC: suitable
L des fibres
0.02-0.25 mm
Matrice
Cellulose
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-250 μm
Traces de cations
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Chaîne SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable