Principaux documents
1.02331
Millipore
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
Synonyme(s) :
Cellulose microcrystalline
500 G
65,00 €
2.5 KG
268,00 €
25 KG
1 626,00 €
65,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Changer de vue
500 G
65,00 €
2.5 KG
268,00 €
25 KG
1 626,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
232-674-9
65,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Matériaux
cellulose matrix
plastic support
Niveau de qualité
Forme
microcrystalline
Température d'inflammation spontanée
232 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 500 g
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille des particules
<20 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Température de transition
flash point 260 °C
Densité
1.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
70‑400 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Remarque sur l'analyse
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable