11365
Avicel® PH-101 Cellulose Resin
285 mesh
Synonyme(s) :
Cellulose, Cellulose microcrystalline, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Produits recommandés
product name
Cellulose, ~50 μm particle size
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
Cellulose
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
~50 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Catégories apparentées
Application
- Avicel® PH-101 was used as reference material in characterisation of microcrystalline cellulose (MCC) using Powder X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy.
- Avicel® PH-101 was used to evaluate crystallinity index and spectral analysis of cellulose using XRD and solid-state 13C NMR.
- Avicel® PH-101 was used in preparation of phosphoric acid-swollen cellulose for enzyme assay using HPLC.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?