21286
(1R)-(+)-Camphanic chloride
for chiral derivatization, ≥97.0%
Synonyme(s) :
(1R)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Gamme de produits
ChiraSelect™
Essai
≥97.0% (AT)
≥97.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Pf
67-70 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
Clé InChI
PAXWODJTHKJQDZ-ZJUUUORDSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges