20960
Carbonate de césium
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel de dicésium
32,40 €
About This Item
32,40 €
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Perte
≤2% loss on drying
Pf
610 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤250 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Adrenal gland,Testes
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable