1.02040
Carbonate de césium
extra pure, Technipur®
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel de dicésium
Niveau de qualité
pH
10-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
610 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.07 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable