208507
Ammonium perchlorate
99.5% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Densité
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.H3N/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);1H3
Clé InChI
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?