17933
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in 2-propanol, for GC derivatization, LiChropur™
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid in 2-propanol
About This Item
Produits recommandés
product name
Hydrogen chloride – 2-propanol solution, ~1.25 M HCl (T), for GC derivatization, LiChropur™
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Concentration
~1.25 M HCl (T)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.821 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It may be used in measuring their conductance at 25°C.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?