07607
Hydrochloric acid
0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Synonyme(s) :
Methanolic HCl
About This Item
Produits recommandés
product name
Chlorure d'hydrogène solution, 0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Concentration
0.45-0.55 M in methanol
0.5 M in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Learn more in the Product Information
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup