17213
Violet Red Bile Dextrose Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
VRBD Agar, Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 21528-2:2017
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 12 g/L
bile salt mixture, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
glucose, 10 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptic digest of animal tissue, 7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Adéquation
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for Yersinia spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
Protocoles
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.