Principaux documents
31716
Supelco
Thiocyclam hydrogenoxalate
PESTANAL®, analytical standard
100 MG
72,90 €
72,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
72,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NS3 · C2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.38
Beilstein:
4771240
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
72,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.CN(C)C1CSSSC1
InChI
1S/C5H11NS3.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-9-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
ICTQUFQQEYSGGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Thiocyclam hydrogenoxalate is a derivative of nereistoxin, isolated from a marine annelid, Lubriconereis heteropoda Marenz.[1] It is used as a pesticide for agricultural practices.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Thiocyclam hydrogenoxalate may be used as a reference standard in the determination of thiocyclam hydrogenoxalate in technical products and pharmaceutical formulations using reversed-phase high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (RP-HPLC-UV).[1]
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>266.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 130 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Updated General Techniques and Additional Pesticides, 1150(1-2), 208-214 (2013)