16237
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Aciclovir Related Compound A (USP), Aciclovir impurity A (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤10.0% HPLC impurities
≤5% related solvents
≤5% water
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Clé InChI
DMHAXLGAKQREIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :