Principaux documents
D61407
Sigma-Aldrich
α,α-Dichlorodiphenylmethane
97%
Synonyme(s) :
Benzophenone dichloride
100 G
310,00 €
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
310,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C(Cl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.12
Beilstein:
1910601
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
pb
305 °C (lit.)
Densité
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fujun Ma et al.
Chemosphere, 233, 913-919 (2019-07-26)
Thermal desorption has been widely employed to treat soils contaminated with chlorinated organics. The off-gas of thermal desorption must be treated to avoid secondary pollution. In this study, the treatment of DDTs in thermal desorption off-gas by pulsed corona discharge