Key Documents
15501
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.33
Numéro Beilstein :
1388299
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D +11.0±2°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
71-76 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
OJLISTAWQHSIHL-VIFPVBQESA-N
Application
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable