13300
Phenylacetonitrile
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Benzyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.524
pb
231-233 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCc1ccccc1
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup