Principaux documents
12125
Sigma-Aldrich
Benzidine dihydrochloride
≥99.0%
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminobiphenyl dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.16
Beilstein:
3914846
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le produit 12125 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forme
solid
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
Clé InChI
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzidine dihydrochloride (BDHC) may be used as a chromogenic substrate for the detection of horseradish peroxidase in immunochemical and immunohistochemical applications.
Avertissement
Cancer suspect agent.
Autres remarques
Indicator of carcinogenicity in bioassay studies[1]; For the detection of horseradish peroxidase in histochemical studies[2][3]
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
S Lakos et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 34(8), 1047-1056 (1986-08-01)
Although very sensitive chromogens have been adapted for localization of horseradish peroxidase in anterograde and retrograde tracing studies, they have not been successfully applied in immunocytochemical studies. This report describes a protocol which uses benzidine dihydrochloride (BDHC) as the chromogen
C.H. Frith et al.
Toxicology Letters, 4, 507-507 (1979)
M M Mesulam et al.
Brain research, 136(3), 393-414 (1977-11-18)
The caudal part of the inferior parietal lobule (area PG) was injected with horseradish peroxidase (HRP) in 6 hemispheres of 5 rhesus monkeys. The retrograde transport of HRP resulted in the labeling of neurons in diverse cortical and subcortical areas.
M M Mesulam et al.
Neuroscience letters, 5(1-2), 7-14 (1977-06-01)
Four rhesus monkeys and two rats were injected with horseradish peroxidase (HRP). Adjacent sections were stained with a 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) and a benzidine dihydrochloride (BDHC) procedure which yields a blue reaction product at sites of HRP activity. The number
Ping Lin et al.
Molecular cell, 78(5), 850-861 (2020-04-30)
Cas13 has demonstrated unique and broad utility in RNA editing, nucleic acid detection, and disease diagnosis; however, a constantly active Cas enzyme may induce unwanted effects. Bacteriophage- or prophage-region-encoded anti-CRISPR (acr) gene molecules provide the potential to control targeting specificity