02934
Atto MB2-Biotin
Methylene Blue derivative
263,00 €
Disponibilité
About This Item
263,00 €
Disponibilité
Produits recommandés
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Température de stockage
−20°C
Description générale
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2-Biotin ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable