11229
Ammonium sulfite solution
technical, 34%
Synonyme(s) :
Diammonium sulfite, Diammonium sulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Concentration
34%
~34% in H2O
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S/c;;1-4(2)3/h2*1H3;(H2,1,2,3)
Clé InChI
PQUCIEFHOVEZAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?